ORP electrode solutions
ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 470 mV, 60 Ampoul
Artikelnr. SCOI285138357
Anbieter: SI Analytics
Springe zu:
Product Details & Documents
ORP electrode solutions are used as cleaning solutions for combination electrodes and reference electrodes.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- VE:60 Ampoul
- Bezeichnung:ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 470 mV
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.