AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions
Type L6874, 6,87, ±0,010, 25 °C, 250 mL
Artikelnr. 662-6182
Anbieter:   SI Analytics
Buffer solutions
Artikelnr. 662-6182
Anbieter:  SI Analytics
CAS Nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Type L6874, 6,87, ±0,010, 25 °C, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
87,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Buffer solutions intended for extremely precise calibration.
  • Highest measurement reliability
  • No preservative agents
  • Hermetically sealed in the glass ampoule
  • Sterilised with hot steam
Certifications: According to DIN 19 266.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    250 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Type L6874
  • pH Genauigkeit:
    ±0,010
  • pH-Wert:
    6,87
Spezifikationen