AuftragsverfolgungKontakt
Anschlusskabel
Stecker-Kabel-Kombination, VP 6-19/05 (6-polige Elektrodenbuchse VP, 5 m-Kabel KA 19 (2 Koax und 3 Litzen) bis 130 °C, freies Ende), 5 m
  662-2258
Anschlusskabel
  662-2258
Anschlusskabel
Anschlusskabel
Stecker-Kabel-Kombination, VP 6-19/05 (6-polige Elektrodenbuchse VP, 5 m-Kabel KA 19 (2 Koax und 3 Litzen) bis 130 °C, freies Ende), 5 m
272,00 €
1 * 1 ST
  • Bezeichnung:
    Stecker-Kabel-Kombination, VP 6-19/05 (6-polige Elektrodenbuchse VP, 5 m-Kabel KA 19 (2 Koax und 3 Litzen) bis 130 °C, freies Ende)
  • Länge:
    5 m
  • Seq:
    28