AuftragsverfolgungKontakt
Anschlusskabel | Avantor
Anschlusskabel
Stecker-Kabel-Kombination, B 10 X (Elektrodenbuchse, einadriges 10 m-Kabel bis 135 °C, freies Ende), 10 m
Artikelnr. 662-2216
Anbieter:   SI Analytics
Anschlusskabel
Artikelnr. 662-2216
Anbieter:  SI Analytics
Anschlusskabel
Anschlusskabel
Stecker-Kabel-Kombination, B 10 X (Elektrodenbuchse, einadriges 10 m-Kabel bis 135 °C, freies Ende), 10 m
Preis
71,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Stecker-Kabel-Kombination, B 10 X (Elektrodenbuchse, einadriges 10 m-Kabel bis 135 °C, freies Ende)
  • Länge:
    10 m
  • Seq:
    11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.