AuftragsverfolgungKontakt
Anschlusskabel | Avantor
Anschlusskabel
Stecker-Kabel-Kombination, K 1 N (Koaxialelektrodenstecker, 1 m-Koaxialkabel, 4 mm-Bananenstecker), 1 m
Artikelnr. 662-2198
Anbieter:   SI Analytics
Anschlusskabel
Artikelnr. 662-2198
Anbieter:  SI Analytics
Anschlusskabel
Anschlusskabel
Stecker-Kabel-Kombination, K 1 N (Koaxialelektrodenstecker, 1 m-Koaxialkabel, 4 mm-Bananenstecker), 1 m
Preis
55,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Stecker-Kabel-Kombination, K 1 N (Koaxialelektrodenstecker, 1 m-Koaxialkabel, 4 mm-Bananenstecker)
  • Länge:
    1 m
  • Seq:
    12