AuftragsverfolgungKontakt
Anschlusskabel | Avantor
Anschlusskabel
Stecker-Kabel-Kombination, A 1 A (DIN-Gerätestecker, 1 m-Koaxialkabel, DIN-Gerätestecker), 1 m
Artikelnr. 662-2197
Anbieter:   SI Analytics
Anschlusskabel
Artikelnr. 662-2197
Anbieter:  SI Analytics
Anschlusskabel
Anschlusskabel
Stecker-Kabel-Kombination, A 1 A (DIN-Gerätestecker, 1 m-Koaxialkabel, DIN-Gerätestecker), 1 m
Preis
76,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Stecker-Kabel-Kombination, A 1 A (DIN-Gerätestecker, 1 m-Koaxialkabel, DIN-Gerätestecker)
  • Länge:
    1 m
  • Seq:
    08