AuftragsverfolgungKontakt
Elektrodenkabel | Avantor
Elektrodenkabel
BNC-Stecker für pH-Messgeräte mit BNC, zum Beispiel Hach, Orion, Mettler, 1 m
Artikelnr. 662-6193
Anbieter:   SI Analytics
Elektrodenkabel
Artikelnr. 662-6193
Anbieter:  SI Analytics
Elektrodenkabel
Elektrodenkabel
BNC-Stecker für pH-Messgeräte mit BNC, zum Beispiel Hach, Orion, Mettler, 1 m
Preis
67,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Elektrodenkabel mit einer Auswahl an verschiedenen Steckern, die auf die meisten pH-Messgeräte passen.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    BNC-Stecker für pH-Messgeräte mit BNC, zum Beispiel Hach, Orion, Mettler
  • Länge:
    1 m
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.