Elektrodenkabel
DIN-Stecker für Schott WTW pH-Messgeräte, 2 m
SCOI285120225
Elektrodenkabel mit einer Auswahl an verschiedenen Steckern, die auf die meisten pH-Messgeräte passen.
- Bezeichnung:DIN-Stecker für Schott WTW pH-Messgeräte
- Länge:2 m
- Seq:13