Prozess-pH-Einstabmessketten
pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran, H 6281, 1 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramik, 12×120 mm, Schraubsteckkopf
Artikelnr. SCOI285110146
Anbieter: SI Analytics
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:H 6281
- Bezeichnung:pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran
- Material:Glas
- Membran:Keramik
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:0...+135 °C
- pH:1 - 14