AuftragsverfolgungKontakt
Filterplatten, DURAN® | Avantor
Filterplatten, DURAN®
2, 120 mm, 8,5 mm
Artikelnr. SCOT251620208
Anbieter:   DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Artikelnr. SCOT251620208
Anbieter:  DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Filterplatten, DURAN®
2, 120 mm, 8,5 mm
Preis
86,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
  • Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Spezifikationen
  • Ø:
    120 mm
  • Porosität:
    2
  • Seq:
    51
  • Stärke:
    8,5 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.