Filterplatten, DURAN®
4, 90 mm, 6 mm
Catalog # SCOT251590405
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
- Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Specifications
- Ø:90 mm
- Porosität:4
- Seq:83
- Stärke:6 mm