AuftragsverfolgungKontakt
Filterplatten, DURAN®
4, 70 mm, 5,5 mm
Catalog # SCOT251570403
Supplier:   DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Catalog # SCOT251570403
Supplier:  DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Filterplatten, DURAN®
4, 70 mm, 5,5 mm
Price
37,80 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
  • Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Specifications
  • Ø:
    70 mm
  • Porosität:
    4
  • Seq:
    81
  • Stärke:
    5,5 mm