AuftragsverfolgungKontakt
Filterplatten, DURAN®
1, 60 mm, 4,2 mm
Artikelnr. SCOT251560102
Anbieter:   DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Artikelnr. SCOT251560102
Anbieter:  DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Filterplatten, DURAN®
1, 60 mm, 4,2 mm
Preis
16,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
  • Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Spezifikationen
  • Ø:
    60 mm
  • Porosität:
    1
  • Seq:
    28
  • Stärke:
    4,2 mm