Filterplatten, DURAN®
4, 50 mm, 4,2 mm
Artikelnr. SCOT251550401
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
- Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Spezifikationen
- Ø:50 mm
- Porosität:4
- Seq:77
- Stärke:4,2 mm