Filterplatten, DURAN®
0, 30 mm, 3,4 mm
Artikelnr. SCOT251530005
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
- Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Spezifikationen
- Ø:30 mm
- Porosität:0
- Seq:05
- Stärke:3,4 mm