Filterplatten, DURAN®
1, 10 mm, 3 mm
Catalog # SCOT251510106
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
- Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Specifications
- Ø:10 mm
- Porosität:1
- Seq:18
- Stärke:3 mm