AuftragsverfolgungKontakt
Schwanenhals-Lichtleiter
Schwanenhals-Lichtleiter, 2-armig, Faserbündel, Ø 3,5 mm / Länge 500 mm, KL 300 LED
Artikelnr. 631-0002
Schwanenhals-Lichtleiter
Artikelnr. 631-0002
Schwanenhals-Lichtleiter
Schwanenhals-Lichtleiter
Schwanenhals-Lichtleiter, 2-armig, Faserbündel, Ø 3,5 mm / Länge 500 mm, KL 300 LED
Preis
254,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Faseroptische Lichtleiter für die Stereomikroskopie. Zur Verwendung mit Kaltlichtquellen.
In allen Mikroskopie-Lichtleitern nutzt SCHOTT die neuen, umweltfreundlichen optischen Glasfasern PURAVIS®. Nicht nur die Fasern selbst, sondern auch der gesamte Herstellungsprozess ist umweltfreundlich. Auf den Einsatz von Blei, Arsen und Antimon wird gänzlich verzichtet. Mit überlegenen physikalischen und chemischen Eigenschaften bieten die PURAVIS®-Fasern eine hohe Leistung, lange Lebensdauer, verbesserte Transmission im nahen UV-Bereich und hervorragende Übertragung von weißem Licht unter Beibehaltung des Farbbereichs.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Schwanenhals-Lichtleiter, 2-armig, Faserbündel, Ø 3,5 mm / Länge 500 mm
  • Seq:
    325
  • Für:
    KL 300 LED