AuftragsverfolgungKontakt
Exsikkator-Platten | Avantor
Exsikkator-Platten
Porzellan, 235 mm
Artikelnr. BRND65980
Anbieter:   Brand
Exsikkator-Platten
Artikelnr. BRND65980
Anbieter:  Brand
Exsikkator-Platten
Exsikkator-Platten
Porzellan, 235 mm
Preis
151,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Desiccator plates for glass and plastic desiccators.
  • Central hole measures approximately 20 mm diameter
  • Small perforations measure approximately 5 mm diameter
Spezifikationen
  • Ø:
    235 mm
  • Typ:
    Porzellan
  • Seq:
    03