Cavity slides
Cavity slides, Klar, 3, 15 - 18 mm
Artikelnr. BRND475565
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
Objektträger aus transparentem optischem Glas der hydrolytischen Klasse 3.
- Vertiefung
Spezifikationen
- Anz. Wells:3
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Cavity slides
- Seq:03
- Loch-Ø:15 - 18 mm