AuftragsverfolgungKontakt
Cavity slides
Cavity slides
Cavity slides, Klar, 2, 15 - 18 mm
Catalog # BRND475535
Supplier:   Brand
Cavity slides
Catalog # BRND475535
Supplier:  Brand
Cavity slides
Cavity slides
Cavity slides, Klar, 2, 15 - 18 mm
Price
229,00 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Objektträger aus transparentem optischem Glas der hydrolytischen Klasse 3.
  • Vertiefung
Specifications
  • Anz. Wells:
    2
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Cavity slides
  • Seq:
    02
  • Loch-Ø:
    15 - 18 mm