AuftragsverfolgungKontakt
Cavity slides
Cavity slides, Klar, 1, 15 - 18 mm
  BRND475505
 :   Brand
Cavity slides
  BRND475505
 :  Brand
Cavity slides
Cavity slides
Cavity slides, Klar, 1, 15 - 18 mm
153,00 €
1 * 50 ST
Objektträger aus transparentem optischem Glas der hydrolytischen Klasse 3.
  • Vertiefung
  • Anz. Wells:
    1
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Cavity slides
  • Seq:
    01
  • Loch-Ø:
    15 - 18 mm