AuftragsverfolgungKontakt
Pyknometer, unkalibriert
Pyknometer, unkalibriert
100 ml
Catalog # 614-0344
Supplier:   Brand
Pyknometer, unkalibriert
Catalog # 614-0344
Supplier:  Brand
Pyknometer, unkalibriert
Pyknometer, unkalibriert
100 ml
Price
117,00 €
Log in for availability
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3., Typ Gay-Lussac
  • Stopfen NS 10/19 mit Kapillare
  • Das obere Stopfenende ist geschliffen und poliert
  • Das Nennvolumen ist auf dem Boden aufgedruckt
Certifications: DIN ISO 3507.
Specifications
  • Volumen (nom.):
    100 ml