AuftragsverfolgungKontakt
Pyknometer, unkalibriert | Avantor
Pyknometer, unkalibriert
50 ml
Artikelnr. 614-0343
Anbieter:   Brand
Pyknometer, unkalibriert
Artikelnr. 614-0343
Anbieter:  Brand
Pyknometer, unkalibriert
Pyknometer, unkalibriert
50 ml
Preis
85,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3., Typ Gay-Lussac
  • Stopfen NS 10/19 mit Kapillare
  • Das obere Stopfenende ist geschliffen und poliert
  • Das Nennvolumen ist auf dem Boden aufgedruckt
Zertifizierung: DIN ISO 3507.
Spezifikationen
  • Volumen (nom.):
    50 ml