Pyknometer, unkalibriert
25 ml
Catalog # 614-0342
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3., Typ Gay-Lussac
- Stopfen NS 10/19 mit Kapillare
- Das obere Stopfenende ist geschliffen und poliert
- Das Nennvolumen ist auf dem Boden aufgedruckt
Certifications: DIN ISO 3507.
Specifications
- Volumen (nom.):25 ml