Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Pyknometer, unkalibriert | Avantor
Leider haben wir derzeit technische Probleme. Bitte versuchen Sie es später erneut. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
Pyknometer, unkalibriert
10 ml
Artikelnr. 614-0341
Anbieter:   Brand
Pyknometer, unkalibriert
Artikelnr. 614-0341
Anbieter:  Brand
Pyknometer, unkalibriert
Pyknometer, unkalibriert
10 ml
Preis
71,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3., Typ Gay-Lussac
  • Stopfen NS 10/19 mit Kapillare
  • Das obere Stopfenende ist geschliffen und poliert
  • Das Nennvolumen ist auf dem Boden aufgedruckt
Zertifizierung: DIN ISO 3507.
Spezifikationen
  • Volumen (nom.):
    10 ml