Pyknometer, unkalibriert
5 ml
Artikelnr. 614-0339
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3., Typ Gay-Lussac
- Stopfen NS 10/19 mit Kapillare
- Das obere Stopfenende ist geschliffen und poliert
- Das Nennvolumen ist auf dem Boden aufgedruckt
: DIN ISO 3507.
Spezifikationen
- Volumen (nom.):5 ml