Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker® | Avantor

Cyclohexan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®

Glass bottle, 2,5 L
Artikelnr. 8104.2500
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umwelt
Anbieter:   Avantor
Cyclohexan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Artikelnr. 8104.2500
Anbieter:  Avantor
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Cyclohexan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®

Glass bottle, 2,5 L

CAS Nummer:  110-82-7
Preis
147,35 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02752
  • Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:7 °C
  • Dichte:0,7785 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-806-2
  • UN:1145
  • ADR:3,II
Spezifikationen

Spezifikation Testergebnisse

  • Assay (by GC):
    min. 99 %
  • Residue after Evaporation:
    max. 0,005 %
  • Water (H2O):
    max. 0,02 %

Spezifikationen

  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    2,5 L

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.