AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Glass bottle, 2,5 L
Artikelnr. 8026.2500
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umwelt
Anbieter:   Avantor
Cyclohexan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Artikelnr. 8026.2500
Anbieter:  Avantor
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cyclohexan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Glass bottle, 2,5 L
CAS Nummer:  110-82-7
Preis
180,18 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02752
  • Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:7 °C
  • Dichte:0,7785 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-806-2
  • UN:1145
  • ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay (by GC):
    min. 99,0 %
  • Benzene (C6H6):
    max. 0,005 %
  • Color (APHA):
    max. 10
  • Residue after Evaporation:
    max. 0,002 %
  • Substances Darkened by H2SO4:
    passes test
  • Water (H2O):
    max. 0,02 %
  • Trace Impurities (in ppm):
    -
  • Aluminium (Al):
    max. 0,5
  • Barium (Ba):
    max. 0,1
  • Boron (B):
    max. 0,02
  • Cadmium (Cd):
    max. 0,05
  • Calcium (Ca):
    max. 0,5
  • Chromium (Cr):
    max. 0,02
  • Cobalt (Co):
    max. 0,02
  • Copper (Cu):
    max. 0,02
  • Iron (Fe):
    max. 0,1
  • Lead (Pb):
    max. 0,1
  • Magnesium (Mg):
    max. 0,1
  • Manganese (Mn):
    max. 0,02
  • Nickel (Ni):
    max. 0,02
  • Tin (Sn):
    max. 0,1
  • Zinc (Zn):
    max. 0,1
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    2,5 L
Spezifikationen