AuftragsverfolgungKontakt
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate | Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 7,00, ±0,01, Phosphat, 25 °C, 1
Anbieter:   Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
Artikelnr. 4796.
Anbieter:  Avantor
CAS Nummer:  
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 7,00, ±0,01, Phosphat, 25 °C, 1
CAS Nummer:  
Preis
38,47 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
  • Traceable to NIST
Spezifikationen
Spezifikationen
  • pH-Puffertyp:
    Phosphat
  • VE:
    1
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    DILUT-IT™ concentrate
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    7,00
Spezifikationen