AuftragsverfolgungKontakt
Test fluids for viscometers
Test fluids for viscometers
E200, 120, 100 mL
Artikelnr. HAAK082-5043
Anbieter:   HAAKE
Test fluids for viscometers
Artikelnr. HAAK082-5043
Anbieter:  HAAKE
CAS Nummer:  
Test fluids for viscometers
E200, 120, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
209,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Test and certificated fluids for viscometery - mesurement temperature at 20 °C unless indicated.
Caution: * Measurement temperature 25 °C
Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    100 mL
  • Typ:
    E200
  • Viskosität:
    120