Stechheber
Stechheber, PE, 175 ml, 750 mm
Catalog # BURK5387-0075
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
Einweg-Tauchprobennehmer funktionieren wie Siphons.
- Transparenter Kunststoff zur besseren Sichtbarkeit
- PE verhindert das Anhaften des Materials
- Möglichst wenig Material bleibt am Stechheber haften
If strongly adhesive liquids are sampled, it is easier to dispose of the sampler than to carry out a complicated cleaning process.
Specifications
- Kapazität:175 ml
- Bezeichnung:Stechheber
- Länge:750 mm
- Material:PE
- Seq:02