AuftragsverfolgungKontakt
Pots, laboratory, without lid
5,0 l, 200 mm, 160 mm
Artikelnr. BOCH8362
Anbieter:   BOCHEM
Pots, laboratory, without lid
Artikelnr. BOCH8362
Anbieter:  BOCHEM
Pots, laboratory, without lid
Pots, laboratory, without lid
5,0 l, 200 mm, 160 mm
Preis
115,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Rounded corners for fast, easy cleaning
  • Good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
Multipurpose pots for a wide range of uses. This series is suitable for induction fields.
 : Lids to be ordered separately.
Spezifikationen
  • Ø int.:
    200 mm
  • Kapazität:
    5,0 l
  • Höhe:
    160 mm
  • Seq:
    03