Bürettenhalter
0 - 20 mm, 1 Bürette
Artikelnr. 241-7196
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl. Zur einfachen und sicheren Fixierung von Büretten.
- Mit Muffe zur Befestigung an Stativstangen
- Spannweite 0 - 20 mm
- Spannbacken sind zum Schutz der Büretten mit Silikon überzogen
Spezifikationen
- Für:1 Bürette
- Spannweite:0 - 20 mm