AuftragsverfolgungKontakt
Stativklemmen
60 mm
  241-1112
 :   BOCHEM
Stativklemmen
  241-1112
 :  BOCHEM
Stativklemmen
Stativklemmen
60 mm
27,40 €
1 * 1 ST
Edelstahl
  • Die Backen der Klemmen sind zum Schutz der eingespannten Utensilien mit einer Korkeinlage versehen
  • Ohne Muffe zur Stativbefestigung
  • Mit Flügelschrauben zum schnellen und leichten Fixieren
DIN 12894
 : DIN 12894
  • Spannweite:
    60 mm