AuftragsverfolgungKontakt
Stativstangen mit Gewinde
Stativstangen mit Gewinde
12 mm, 600 mm
Catalog # 241-3158
Supplier:   BOCHEM
Stativstangen mit Gewinde
Catalog # 241-3158
Supplier:  BOCHEM
Stativstangen mit Gewinde
Stativstangen mit Gewinde
12 mm, 600 mm
Price
11,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, blank.
  • Leicht und robust
  • Mit Gewinde M 10
Specifications
  • Ø:
    12 mm
  • Länge:
    600 mm