AuftragsverfolgungKontakt
Stativstangen mit Gewinde
Stativstangen mit Gewinde
12 mm, 500 mm
Catalog # 241-3157
Supplier:   BOCHEM
Stativstangen mit Gewinde
Catalog # 241-3157
Supplier:  BOCHEM
Stativstangen mit Gewinde
Stativstangen mit Gewinde
12 mm, 500 mm
Price
11,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, blank.
  • Leicht und robust
  • Mit Gewinde M 10
Specifications
  • Ø:
    12 mm
  • Länge:
    500 mm