AuftragsverfolgungKontakt
Stativplatten | Avantor
Stativplatten
2,2 kg, 150×300×6 mm
Artikelnr. 241-3167
Anbieter:   BOCHEM
Stativplatten
Artikelnr. 241-3167
Anbieter:  BOCHEM
Stativplatten
Stativplatten
2,2 kg, 150×300×6 mm
Preis
37,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stahl, lackiert.
  • Mit Gewindebohrung M 10
  • Ein Fuß vestellbar
 : DIN 12892
Spezifikationen
  • B×T×H:
    150×300×6 mm
  • Gewicht:
    2,2 kg