AuftragsverfolgungKontakt
Stativplatten | Avantor
Stativplatten
2,0 kg, 160×250×6 mm
Artikelnr. BOCH5032
Anbieter:   BOCHEM
Stativplatten
Artikelnr. BOCH5032
Anbieter:  BOCHEM
Stativplatten
Stativplatten
2,0 kg, 160×250×6 mm
Preis
34,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stahl, lackiert.
  • Mit Gewindebohrung M 10
  • Ein Fuß vestellbar
Zertifizierung: DIN 12892
Spezifikationen
  • B×T×H:
    160×250×6 mm
  • Gewicht:
    2,0 kg
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.