Stativplatten
0,8 kg, 100×180×6 mm
Catalog # BOCH5030
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Stahl, lackiert.
- Mit Gewindebohrung M 10
- Ein Fuß vestellbar
: DIN 12892
Specifications
- B×T×H:100×180×6 mm
- Gewicht:0,8 kg
Stahl, lackiert.
: DIN 12892