AuftragsverfolgungKontakt
Laborschere | Avantor
Laborschere
Spitz/stumpf, 100 mm
Artikelnr. BOCH4000
Anbieter:   BOCHEM
Laborschere
Artikelnr. BOCH4000
Anbieter:  BOCHEM
Laborschere
Laborschere
Spitz/stumpf, 100 mm
Preis
7,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Straight scissors made of stainless steel.
Achtung! Bitte beachten: These scissors are not recommended for autoclaving.
Dokumente
Spezifikationen
  • Typ:
    Spitz/stumpf
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    01