Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Express Eingabe
Login
/
Registrieren
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Auftrag erfassen
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Auftrag erfassen
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Auftragsverfolgung
Kontakt
Home
Schaufeln
Weighing scoops
Weighing scoops | Avantor
Drucken
Weighing scoops
70 mm, 32 mm
Artikelnr. BOCH12810
Anbieter:
BOCHEM
Weighing scoops
Artikelnr. BOCH12810
Anbieter:
BOCHEM
Bild vergrößern
zum Seitenanfang
Weighing scoops
70 mm, 32 mm
Spezifikationen
Zum Warenkorb hinzufügen
Springe zu:
Spezifikationen
Preis
5,80 €
Einloggen
für Verfügbarkeit
Verpackungseinheit
1 * 1 ST
-
+
Zum Warenkorb hinzufügen
Produktfamilienoptionen verfügbar
Rückgabebedingungen
Product Details & Documents
Aluminium.
Spezifikationen
Breite:
32 mm
Länge:
70 mm
Seq:
01
Doppelspatel, BOLA
#: BOHLH915-04
Lieferant: Bohlender