AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, M100
Dichte-Aräometer ohne Thermometer, M100, 1,100 - 1,200 g/cm³, 0,0002 g/cm³, 250 mm
Artikelnr. AMARH809610
Anbieter:   Amarell
Density hydrometers, M100
Artikelnr. AMARH809610
Anbieter:  Amarell
Density hydrometers, M100
Density hydrometers, M100
Dichte-Aräometer ohne Thermometer, M100, 1,100 - 1,200 g/cm³, 0,0002 g/cm³, 250 mm
Preis
39,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers designed with paper scale, colour code, type designation and weighted body.
  • Round capillary
  • Accuracy of ±1 °C
  • Thermometer in the hydrometer
Suitable for government verification with (or without) mercury thermometer.
 : DIN 12791
 : In a transparent plastic case.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Dichte-Aräometer ohne Thermometer
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    07
  • Teilung:
    0,0002 g/cm³
  • Modell:
    M100
  • Messbereich:
    1,100 - 1,200 g/cm³