AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer, 1,250 - 1,500 g/cm³, 0,005 g/cm³, 180 mm
Catalog # AMARH801286
Supplier:   Amarell
Dichte-Hydrometer
Catalog # AMARH801286
Supplier:  Amarell
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer, 1,250 - 1,500 g/cm³, 0,005 g/cm³, 180 mm
Price
45,20 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
  • Papierwaage und schussgewichteter Körper
  • Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
  • Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Hydrometer
  • Länge:
    180 mm
  • Seq:
    69
  • Teilung:
    0,005 g/cm³
  • Messbereich:
    1,250 - 1,500 g/cm³