pH-Sonden
pH-Sonden, Glas, für testo 206 pH3, mit Temperaturfühler, 0 - 14, 0...80 °C, Gel, 12×120 mm, Allzweck
Catalog # 663-3215
Supplier: Testo
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Ø×L:12×120 mm
- Für:Allzweck
- Bezeichnung:pH-Sonden, Glas, für testo 206 pH3, mit Temperaturfühler
- Seq:01
- Elektrolyt:Gel
- Temperatur:0...80 °C
- pH:0 - 14