AuftragsverfolgungKontakt
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen | Avantor
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
pH-Fix, 100 Teststreifen mit Farbskala, zur Verwendung mit QUANTOFIX Relax, 3,6 - 6,1, Klassische flache Dose, 61×90×10 mm, 20 g
Artikelnr. 662-0201
Anbieter:   MACHEREY-NAGEL
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
Artikelnr. 662-0201
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
pH-Fix, 100 Teststreifen mit Farbskala, zur Verwendung mit QUANTOFIX Relax, 3,6 - 6,1, Klassische flache Dose, 61×90×10 mm, 20 g
Preis
16,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
pH-Fix Indikator-Teststäbchen ermöglichen einen schnellen pH-Test direkt am Ort des Interesses und sind sowohl für ungeschulte Anwender als auch für analytische Fachleute geeignet.
  • Kein Zubehör erforderlich - immer einsatzbereit
  • Brillante Farbskala für präzise Messwerte
  • Langer Griff für ausreichenden Abstand zwischen Hand und Probe
  • Nicht ausblutend – keine Verunreinigung der Probenlösungen
Die in den pH-Fix-Teststreifen verwendeten Indikatorfarbstoffe sind chemisch an die Testpads gebunden, um ein Ausbluten und damit eine Verunreinigung der Probe zu verhindern. Gebrauchsanweisung gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG - Die Gebrauchsanweisung gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG kann unter Angabe der Artikelnummer und LOT-Nummer unter der E-Mail-Adresse [email protected] angefordert werden.
Zertifizierung:
Achtung! Bitte beachten: Keine gefährliche Materialien.
Spezifikationen
  • pH-Bereich:
    3,6 - 6,1
  • Bezeichnung:
    pH-Fix, 100 Teststreifen mit Farbskala, zur Verwendung mit QUANTOFIX Relax
  • Seq:
    8
  • Packung:
    Klassische flache Dose, 61×90×10 mm, 20 g
  • Cat. No.:
    662-0201
  • Shelf life:
    4 Year(s)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.