Transport containers
Versandbehälter für Objektträger, PP, 82×17×29 mm, 5
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Designed for slide transport and protection.
- Made of polypropylene
- Easy snap-lock
- Not indicated for liquid samples
Compartment shape ensures tight fit: no risk of damaging slides and to send by mail, recommend to use special envelopes.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Anzahl Objektträger:5
- Bezeichnung:Versandbehälter für Objektträger
- Material:PP
- Seq:05
- B×T×H:82×17×29 mm