Slide boxes
Weiß, PS, 50, 200×88×32 mm
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Stackable items to gain space on the bench.
- Translucent lid to see if the box is empty or not
- No numbering of the slots
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Anzahl Objektträger:50
- Farbe:Weiß
- Material:PS
- Seq:02
- B×T×H:200×88×32 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.