AuftragsverfolgungKontakt
Tissue processing cassettes, polyacetylene | Avantor
Tissue processing cassettes, polyacetylene
Gelb
Artikelnr. 631-9644
Anbieter:   DELTALAB
Tissue processing cassettes, polyacetylene
Artikelnr. 631-9644
Anbieter:  DELTALAB
Tissue processing cassettes, polyacetylene
Gelb
Preis
140,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These cassettes are made of polyacetyle.
  • With 34 round holes of 2 mm
  • External dimensions: 40×28×6 mm
  • Can be written on
They are resistant to the solvents used in histological processes.
Dokumente
Spezifikationen
  • Farbe:
    Gelb
  • Seq:
    05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.