Tissue processing cassettes, polyacetylene
Grün
Artikelnr. 631-9641
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
These cassettes are made of polyacetyle.
- With 34 round holes of 2 mm
- External dimensions: 40×28×6 mm
- Can be written on
They are resistant to the solvents used in histological processes.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Farbe:Grün
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.