AuftragsverfolgungKontakt
Tissue processing cassettes, polyacetylene
Weiß
Artikelnr. 631-9640
Anbieter:   DELTALAB
Tissue processing cassettes, polyacetylene
Artikelnr. 631-9640
Anbieter:  DELTALAB
Tissue processing cassettes, polyacetylene
Weiß
Preis
81,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These cassettes are made of polyacetyle.
  • With 34 round holes of 2 mm
  • External dimensions: 40×28×6 mm
  • Can be written on
They are resistant to the solvents used in histological processes.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    04